Potassium acétate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic acid potassium salt
OR11032-10KG OR11032-5KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 695 EUR InStock
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-5KG APOSOR11032-1KG
Potassium acétate 99%
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 303…307 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité