Potassium tert-butoxyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR11033-100G OR11033-500G OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR11033-100G APOSOR11033-500G APOSOR11033-1KG
Potassium tert-butoxyde 97%
Potassium tert-butoxyde
Formule: C₄H₉KO
Point de fusion: 255 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
ONU: 3206
ADR: 4.2+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité