2,6-Dichloropyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11034-100G OR11034-250G OR11034-25G
APOSOR11034-100GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR11034-100G APOSOR11034-250G APOSOR11034-25G
2,6-Dichloropyrazine 98%
2,6-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point de fusion: 53…56 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006125
Numéro CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité