2-Chloropyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11035-100G OR11035-25G OR11035-1KG
APOSOR11035-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR11035-100G APOSOR11035-25G APOSOR11035-1KG
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Formule: C₄H₃ClN₂
Point d'ébullition: 153…154 °C
Densité: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006124
Numéro CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité