L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110357-10G OR110357-1G OR110357-5G
APOSOR110357-10GEA 569 EUR InStock
APOSOR110357-10G APOSOR110357-1G APOSOR110357-5G
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829059
Numéro CAS: 64038-03-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité