Acide pyrazine-2-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11036-500GEA 176 EUR InStock
APOSOR11036-500G APOSOR11036-250G APOSOR11036-100G APOSOR11036-25G
Acide pyrazine-2-carboxylique
Acide pyrazine-2-carboxylique
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Point de fusion: 222…225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006130
Numéro CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité