Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR110363-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR110363-100G APOSOR110363-25G
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Point de fusion: 49…53 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130054
Numéro CAS: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité