5-Methoxy-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110371-1G OR110371-250MG
APOSOR110371-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR110371-1G APOSOR110371-250MG
5-Methoxy-1H-indazole
5-Methoxy-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781657
Numéro CAS: 94444-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité