2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110378-5G OR110378-10G OR110378-25G
APOSOR110378-5GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR110378-5G APOSOR110378-10G APOSOR110378-25G
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₄ClIN₂
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644578
Numéro CAS: 211308-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité