Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110385-10G OR110385-5G
APOSOR110385-10GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR110385-10G APOSOR110385-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016999
Numéro CAS: 19013-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité