4-Hydroxy-3-nitrobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR110386-100G
APOSOR110386-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR110386-100G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoate de méthyle 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014695
Numéro CAS: 99-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité