Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110404-1G OR110404-5G OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR110404-1G APOSOR110404-5G APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 120 °C/6mmHg
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792887
Numéro CAS: 6924-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité