Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Hydroxyméthyl)résorcinol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR11041-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR11041-1G
5-(Hydroxyméthyl)résorcinol
5-(Hydroxyméthyl)résorcinol


Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016867
Numéro CAS: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité