Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-o-toluic Acid Ethyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-2-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-o-toluate
OR110425-1G OR110425-25G OR110425-5G
APOSOR110425-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR110425-1G APOSOR110425-25G APOSOR110425-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00957246
Numéro CAS: 57414-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité