Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR110467-25G OR110467-10G
APOSOR110467-25GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR110467-25G APOSOR110467-10G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00649381
Numéro CAS: 15366-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité