3-Propoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110480-1G OR110480-5G
APOSOR110480-1GEA 119 EUR InStock
APOSOR110480-1G APOSOR110480-5G
3-Propoxybenzaldéhyde
3-Propoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01993679
Numéro CAS: 67698-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité