2',5'-Dichloroacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11050-100GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR11050-100G APOSOR11050-25G APOSOR11050-10G
2',5'-Dichloroacétophénone
2',5'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C/12mmHg
Point de fusion: 41579 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000607
Numéro CAS: 2476-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité