3',4'-Diméthoxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR11051-500G
APOSOR11051-500GEA 127 EUR InStock
APOSOR11051-500G
3',4'-Diméthoxyacétophénone
3',4'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 286…288 °C
Point de fusion: 49…51 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008737
Numéro CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité