3-Éthyl-4-méthyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one
OR11055-100G
APOSOR11055-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR11055-100G
3-Éthyl-4-méthyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
3-Éthyl-4-méthyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173861
Numéro CAS: 766-36-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité