tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110559-1G OR110559-5G
APOSOR110559-1GEA 234 EUR InStock
APOSOR110559-1G APOSOR110559-5G
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042248
Numéro CAS: 1086378-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité