2-(2-Chlorophenyl)glycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11056-100G OR11056-25G
APOSOR11056-100GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR11056-100G APOSOR11056-25G
2-(2-Chlorophenyl)glycine
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049324
Numéro CAS: 88744-36-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité