2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
OR110560-1G OR110560-5G OR110560-10G
APOSOR110560-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR110560-1G APOSOR110560-5G APOSOR110560-10G
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formule: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,25 g/mol
Point de fusion: 257…268 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03407828
Numéro CAS: 436151-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité