6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110565-1G OR110565-5G OR110565-250MG
APOSOR110565-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR110565-1G APOSOR110565-5G APOSOR110565-250MG
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035698
Numéro CAS: 380607-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité