1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
OR110577-1G OR110577-250MG OR110577-5G
APOSOR110577-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR110577-1G APOSOR110577-250MG APOSOR110577-5G
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₈H₁₃N₃O
MW: 167,21 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505007
Numéro CAS: 1190380-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité