2-Chloro-6-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1106-1G
APOSOR1106-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR1106-1G
2-Chloro-6-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114207
Numéro CAS: 94166-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité