4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110611-1G OR110611-5G
APOSOR110611-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR110611-1G APOSOR110611-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Formule: C₁₁H₉N₃S
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01624149
Numéro CAS: 183668-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité