4'-Hydroxypropiophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Paroxypropionep-Hydroxypropiophénone
APOSOR11062-1KGEA 161 EUR InStock
APOSOR11062-1KG APOSOR11062-10KG APOSOR11062-250G
4'-Hydroxypropiophénone 98%
4'-Hydroxypropiophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002361
Numéro CAS: 70-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité