4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110625-1G OR110625-5G OR110625-10G
APOSOR110625-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR110625-1G APOSOR110625-5G APOSOR110625-10G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₁₂N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969092
Numéro CAS: 65361-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité