4'-Méthoxyacétophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11063-1KG OR11063-250G
APOSOR11063-1KGEA 194 EUR InStock
APOSOR11063-1KG APOSOR11063-250G
4'-Méthoxyacétophénone 99%
4'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 152…154 °C/26mmHg
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008745
Numéro CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité