4-Chloroquinoléine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1107-1G OR1107-5G
APOSOR1107-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR1107-1G APOSOR1107-5G
4-Chloroquinoléine 97%
4-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 260…261 °C
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006773
Numéro CAS: 611-35-8
EINECS: 210-267-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité