2'-Hydroxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11070-100G OR11070-1KG OR11070-500G
APOSOR11070-100GEA 28.1 EUR InStock
APOSOR11070-100G APOSOR11070-1KG APOSOR11070-500G
2'-Hydroxyacétophénone 98%
2'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 90…92 °C/10mmHg
Point de fusion: 44350 °C
Densité: 1.131 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002219
Numéro CAS: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité