4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110706-1G OR110706-250MG OR110706-5G
APOSOR110706-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110706-1G APOSOR110706-250MG APOSOR110706-5G
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Formule: C₉H₁₃ClN₄
MW: 212,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664698
Numéro CAS: 104637-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité