2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110716-1G OR110716-250MG OR110716-5G
APOSOR110716-1GEA 267 EUR InStock
APOSOR110716-1G APOSOR110716-250MG APOSOR110716-5G
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Formule: C₈H₅ClN₂O₃
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00775454
Numéro CAS: 221638-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité