6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110726-1G OR110726-5G OR110726-25G
APOSOR110726-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR110726-1G APOSOR110726-5G APOSOR110726-25G
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425744
Numéro CAS: 81721-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité