7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Nitro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR110745-1G OR110745-5G OR110745-25G
APOSOR110745-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR110745-1G APOSOR110745-5G APOSOR110745-25G
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆N₂O₄
MW: 194,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090355
Numéro CAS: 81721-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité