(2,4-Dichlorophenoxy)acétohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetohydrazide, (2,4-Dichlorophenoxy)acetohydrazide, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic hydrazide
OR11078-25G
APOSOR11078-25GEA 190 EUR InStock
APOSOR11078-25G
(2,4-Dichlorophenoxy)acétohydrazide
(2,4-Dichlorophenoxy)acétohydrazide
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COONHNH₂
MW: 235,07 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051972
Numéro CAS: 28236-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité