2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110800-1G OR110800-250MG
APOSOR110800-1GEA 313 EUR InStock
APOSOR110800-1G APOSOR110800-250MG
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739270
Numéro CAS: 59128-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité