2-Chloro-5-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
OR11086-25G OR11086-5G
APOSOR11086-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR11086-25G APOSOR11086-5G
2-Chloro-5-nitroanisole
2-Chloro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079739
Numéro CAS: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité