4-Chloro-m-anisidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-anisidine4-Chloro-3-méthoxyaniline
APOSOR11087-5GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR11087-5G APOSOR11087-100G APOSOR11087-25G
4-Chloro-m-anisidine
4-Chloro-m-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672967
Numéro CAS: 13726-14-2
ONU: 2233
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité