4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110998-1G OR110998-5G
APOSOR110998-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110998-1G APOSOR110998-5G
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₃
MW: 222,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00448629
Numéro CAS: 6425-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité