6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
OR111040-5G
APOSOR111040-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR111040-5G
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01744501
Numéro CAS: 5791-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité