Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111056-1G OR111056-5G
APOSOR111056-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR111056-1G APOSOR111056-5G
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Formule: C₂₀H₃₀N₂O₅
MW: 378,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100098
Numéro CAS: 1216410-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité