4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111078-10G OR111078-1G OR111078-5G
APOSOR111078-10GEA 118 EUR InStock
APOSOR111078-10G APOSOR111078-1G APOSOR111078-5G
4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033533
Numéro CAS: 25699-83-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité