3-Aminobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyanoaniline, m-Aminobenzonitrile, m-Cyanoaniline
OR11110-100G OR11110-25G OR11110-5G
APOSOR11110-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR11110-100G APOSOR11110-25G APOSOR11110-5G
3-Aminobenzonitrile
3-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 289…290 °C
Point de fusion: 48…53 °C
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007756
Numéro CAS: 2237-30-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité