1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR111124-5GEA 149 EUR InStock
APOSOR111124-5G APOSOR111124-1G
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060890
Numéro CAS: 5379-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité