N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111133-1G OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111133-1G APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 79606-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité