(±)-1-Aminoindane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11114-1G OR11114-5G
APOSOR11114-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR11114-1G APOSOR11114-5G
(±)-1-Aminoindane
(±)-1-Aminoindan
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 96…98 °C
Point de fusion: 1.5 °C
Densité: 1.038 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003799
Numéro CAS: 34698-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité