Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Aminoindane 98+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR11116-50GEA 0 EUR InStock
APOSOR11116-50G APOSOR11116-10G
5-Aminoindane 98+%
5-Aminoindane


Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 247…249 °C/745mmHg
Point de fusion: 34…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003803
Numéro CAS: 24425-40-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité