5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: NSC 5064
APOSOR11118-25GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR11118-25G APOSOR11118-100G
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98%
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 319…320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité