3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-3-bromo-2-hydroxyacetophenone
OR1112-25G OR1112-5G
APOSOR1112-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR1112-25G APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00857068
Numéro CAS: 59443-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité